Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Protein Production Kit
Das Gibco™ ExpiSf™ Proteinproduktions-Kit wurde entwickelt, um die Proteinexpression aus hochdichten Suspensionskulturen von Sf9-Insektenzellen mithilfe des ExpiSf Expressionssystems deutlich zu steigern.
Marke: Gibco™ A3767809
799.20 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The ExpiSf Protein Production Kit is designed to significantly boost protein expression from high-density suspension cultures of Sf9 insect cells. The kit includes the chemically defined, animal origin-free ExpiSf Enhancer and ExpiSf CD Medium, which together power the highest possible level of protein expression from baculovirus-infected ExpiSf9 Cells.
- Liefert eine um mehr als 80 % höhere Proteinausbeute in Sf9-Suspensionszellkulturen mit hoher Dichte als das ExpiSf CD Medium allein
- Enthält ExpiSf Enhancer, der speziell für die Verwendung mit ExpiSf CD Medium entwickelt wurde, um die Proteinexpression von Baculovirus-infizierten Insektenzellkulturen deutlich zu steigern
- Demonstriert die direkte Skalierbarkeit von Baculovirus-Infektionen in Kulturvolumen mit 4 ml in Deep-Well-Platten bis zu > 3 l in Schüttelkolben
Das ExpiSf Proteinproduktions-Kit wurde speziell für die Arbeit mit ExpiSf9-Zellen (Kat. Nr. A35243) im ExpiSf-Expressionsystem entwickelt. Das Kit enthält genügend ExpiSf-Enhancer und ExpiSf CD-Medium, um 1 l, 10 l oder 50 l Kultur zu infizieren. Das ExpiSf CD-Medium ist auch separat erhältlich (Kat. Best.-Nr. A3767802).
Spezifikation
6 x 1000 ml (ExpiSf CD-Medium), 4 x 1 ml (ExpiSf-Enhancer) | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Flüssig | |
Zellbasierte Expression | |
ExpiSf™ |
6 × 1.000 ml-Flasche ExpiSf CD Medium, im Dunkeln bei 2 °C bis 8 °C lagern; 6 Einheiten mit 4 × 1 ml ExpiSf Enhancer, bei 2 °C bis 8 °C lagern; Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum | |
Insektenzellen | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
Baculovirus |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen