Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Protein Production Kit
Das Gibco™ ExpiSf™ Proteinproduktions-Kit wurde entwickelt, um die Proteinexpression aus hochdichten Suspensionskulturen von Sf9-Insektenzellen mithilfe des ExpiSf Expressionssystems deutlich zu steigern.
169.00 € - 5870.00 €
Spezifikation
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
---|---|
Kompatible Zellen | Insektenzellen |
Format | Flüssig |
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Expressionsmechanismus | Zellbasierte Expression |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15829126
|
Gibco™
A3767806 |
1 l (ExpiSf CD-Medium), 4 x 1 ml (ExpiSf Enhancer) |
169.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16671323
|
Gibco™
A3767809 |
6 x 1000 mL (ExpiSf CD Medium), 24 x 1 mL (ExpiSf Enhancer) |
888.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15839126
|
Gibco™
A3767807 |
10 l (ExpiSf CD-Medium), 40 ml (ExpiSf Enhancer) |
1430.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15849126
|
Gibco™
A3767808 |
5 x 10 l (ExpiSf CD-Medium), 5 x 40 ml (ExpiSf Enhancer) |
5870.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The ExpiSf Protein Production Kit is designed to significantly boost protein expression from high-density suspension cultures of Sf9 insect cells. The kit includes the chemically defined, animal origin-free ExpiSf Enhancer and ExpiSf CD Medium, which together power the highest possible level of protein expression from baculovirus-infected ExpiSf9 Cells.
- Liefert eine um mehr als 80 % höhere Proteinausbeute in Sf9-Suspensionszellkulturen mit hoher Dichte als das ExpiSf CD Medium allein
- Enthält ExpiSf Enhancer, der speziell für die Verwendung mit ExpiSf CD Medium entwickelt wurde, um die Proteinexpression von Baculovirus-infizierten Insektenzellkulturen deutlich zu steigern
- Demonstriert die direkte Skalierbarkeit von Baculovirus-Infektionen in Kulturvolumen mit 4 ml in Deep-Well-Platten bis zu > 3 l in Schüttelkolben
Das ExpiSf Proteinproduktions-Kit wurde speziell für die Arbeit mit ExpiSf9-Zellen (Kat. Nr. A35243) im ExpiSf-Expressionsystem entwickelt. Das Kit enthält genügend ExpiSf-Enhancer und ExpiSf CD-Medium, um 1 l, 10 l oder 50 l Kultur zu infizieren. Das ExpiSf CD-Medium ist auch separat erhältlich (Kat. Best.-Nr. A3767802).
Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Flüssig | |
Zellbasierte Expression | |
ExpiSf™ |
Insektenzellen | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
Baculovirus |