Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 96-Well
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems™ Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
Marke: Applied Biosystems™ 4484075
7939.75 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Auswechselbare Blöcke
Wenn sich Ihre Forschungsanforderungen in Zukunft ändern oder wenn Sie das System mit jemandem teilen, der ein anderes Format benötigt, entfernen Sie einfach den 96-Well Block von der Oberseite des Geräts und tauschen ihn gegen einen anderen Blocktyp aus. Dieser Schritt dauert in der Regel weniger als 15 Sekunden und erfordert keine Werkzeuge oder Kits.
Verbindung per Smartphone-App
Haben Sie schon einmal alle Ihre PCR-Reaktionen eingerichtet, um dann festzustellen, dass der Thermocycler bereits im Einsatz ist? Überprüfen Sie die Verfügbarkeit mit einer mobilen App, bevor Sie ins Labor gehen. Sie können auch Versuchsdaten herunterladen, Benachrichtigungen erhalten und vieles mehr!
Simulationsmodi
Das ProFlex™ PCR-System ist mit Simulationsmodi ausgestattet, die die Anstiegsrate Ihres alten Thermocyclers nachahmen. Simulationsarten sind für folgende Geräte verfügbar: MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad™ MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems™ 9700, Applied Biosystems™ 9600 und Applied Biosystems™ Veriti™ Systeme
VeriFlex™ Blöcke: Erweiterte PCR-Funktionalität
VeriFlex Blöcke werden von mehreren Peltier-Elementen gesteuert (6 separate Peltier-Elemente pro 96-Well-Modul). Dies ermöglicht Ihnen die ultimative Kontrolle über Ihren Block für präzise, Gradienten-überlegene Optimierungsexperimente und für die gleichzeitige Ausführung mehrerer Reaktionsbedingungen für präzise Inkubationen und andere Nicht-PCR-Arbeitsabläufe.
8,4 Zoll-Touchscreen-Steuerung
Die einfache und intuitive Touchscreen-Oberfläche ermöglicht Ihnen die einfache Programmierung und begrenzt den Schulungsaufwand für die Systemanwendung.
- Austauschen der 0,2 ml-Blöcke mit 96 Wells gegen einen anderen Blocktyp, wenn sich Ihr Durchsatz ändert
- Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
- Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
- Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
- Schnelle und effiziente PCR-Optimierung mit VeriFlex™ Blöcken mit einer besseren Gradientenfunktion
Spezifikation
Austauschbar | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
Schnell, standardmäßig | |
96-Well, 0,2 ml | |
8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
Beschränkte Garantie | |
PCR | |
USB, WLAN, Cloud, Ethernet | |
1 instrument | |
18,8 kg (41 lb.) |
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
27 cm (11 in) (H) x 57 cm (22 in) (T) x 33 cm (13 in) (B) | |
100/240 V | |
Thermocycler | |
0 °C bis 100 °C | |
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung | |
6 °C/s (Block), 4,4 °C/s (Probe) | |
USB und integriert | |
96-Well, 6-Zonen-VeriFlex-Block |