Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extraktoren
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05360046
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10652361
  • 312.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Dimroth Kondensator
200 mL
Dimrothkühler
GL 14
Extractor
Duran Glas
Für die Extraktion aus Feststoffen mit Lösungsmitteln
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Extraktoren > Kapazität: 200 ml