Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Sonde
Einfache Plug and Stir-Technologie für Messgeräte der Serien accumet XL und AB
Marke:  Fisherbrand™ 01X478104
156.51 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12860653
  • 199.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einfache Plug and Stir-Technologie für Messgeräte der Serien accumet XL und AB
Für das Mischen ohne magnetische Rührstäbe oder Rührplatten erforderlich.
  • Spart wertvolle Arbeitsfläche auf der Laborbank
  • Leiser Betrieb
  • Regelbare Steuerung der Geschwindigkeit
  • Keine zusätzliche Leistung erforderlich
  • Multi-Parameter XL Tischmodelle können bis zu zwei Sonden für gleichzeitiges Rühren aufnehmen
Bestellinformation
Mit den folgenden Modellen kompatibel: XL150, XL200, XL250, XL500, XL600, AB150, AB250, AB200. Ersatzrührschaufel separat erhältlich; siehe Kat. Nr. 13620RP.
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
Modell XL150, 200, 250, 500, 600, AB150, 200 und 250 Multiparameter-Tischmessgerät
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    20
    Stunden
    1
    Minuten
    27
    Sekunden
    15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Sonde > Rührsonde