Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Protein Production Kit
Das Gibco™ ExpiSf™ Proteinproduktions-Kit wurde entwickelt, um die Proteinexpression aus hochdichten Suspensionskulturen von Sf9-Insektenzellen mithilfe des ExpiSf Expressionssystems deutlich zu steigern.
Marke:  Gibco™ A3767806
157.70 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15829126
  • 169.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The ExpiSf Protein Production Kit is designed to significantly boost protein expression from high-density suspension cultures of Sf9 insect cells. The kit includes the chemically defined, animal origin-free ExpiSf Enhancer and ExpiSf CD Medium, which together power the highest possible level of protein expression from baculovirus-infected ExpiSf9 Cells.
  • Liefert eine um mehr als 80 % höhere Proteinausbeute in Sf9-Suspensionszellkulturen mit hoher Dichte als das ExpiSf CD Medium allein
  • Enthält ExpiSf Enhancer, der speziell für die Verwendung mit ExpiSf CD Medium entwickelt wurde, um die Proteinexpression von Baculovirus-infizierten Insektenzellkulturen deutlich zu steigern
  • Demonstriert die direkte Skalierbarkeit von Baculovirus-Infektionen in Kulturvolumen mit 4 ml in Deep-Well-Platten bis zu > 3 l in Schüttelkolben
Das ExpiSf Proteinproduktions-Kit wurde speziell für die Arbeit mit ExpiSf9-Zellen (Kat. Nr. A35243) im ExpiSf-Expressionsystem entwickelt. Das Kit enthält genügend ExpiSf-Enhancer und ExpiSf CD-Medium, um 1 l, 10 l oder 50 l Kultur zu infizieren. Das ExpiSf CD-Medium ist auch separat erhältlich (Kat. Best.-Nr. A3767802).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Medien und Reagenzien, 1 l-Flasche ExpiSf CD-Medium, x ml ExpiSf Enhancer
1.000 ml-Flasche ExpiSf CD Medium, im Dunkeln bei 2 °C bis 8 °C lagern; 4 x 1 ml ExpiSf Enhancer, bei 2 °C bis 8 °C lagern; Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Insektenzellen
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Baculovirus
1 l (ExpiSf CD-Medium), 4 x 1 ml (ExpiSf Enhancer)
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Flüssig
Zellbasierte Expression
ExpiSf™
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Gibco™ ExpiSf™ Protein Production Kit > Medien und Reagenzien, 1 l-Flasche ExpiSf CD Medium, 4 x 1 ml ExpiSf Enhancer