Learn More
BRAND™ Autoklavierbare Beutel
Hergestellt aus Polypropylen oder Polyamid. Autoklavierbare BRAND™ Entsorgungsbeutel sind für das Sammeln von Einwegartikeln nach Gebrauch vorgesehen. Beutel aus Polypropylen autoklavierbar bei 121 °C. Beutel aus Polyamid autoklavierbar bei 134 °C oder sterilisierbar durch Heißluft bei 180 °C
Marke:  BRAND™ 759710
28.89 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10058780
  • 38.90 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für das Sammeln von Einwegartikeln nach Gebrauch. Achtung! Verletzungsgefahr: Keine scharfen Gegenstände wie Nadeln in Kunststofftüten legen.
  • Tüten müssen während der Sterilisation geöffnet sein.
  • Polypropylentüten autoklavierbar bei 121 °C
  • Polyamidtüten autoklavierbar bei 134 °C oder mit Heißluft bei 180 °C sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
300 mm
200 mm
Autoklavierartikel (Einweg)
Polyamid
Name des Produkts
BRAND™ Autoklavierbare Beutel > 50 Beutel