Learn More
Fisherbrand™ Standplatte
Mit diesem säurebeständigen, strukturierten Remote-Stativ aus Acryl erhalten Sie optimale Ergebnisse. Fisherbrand™ Standard-Stativplatten gehören zu den am häufigsten bei Experimenten eingesetzten Geräten.
Marke:  Fisherbrand™ 6891/SB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11558092
  • 28.75 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gepresster Stahl mit einer säurebeständigen strukturierten Oberfläche aus Acryllack
  • Gewinde M10 x 1.5 mm
  • 10 mm-Gewindebohrungen
  • Stative mit einer Bohrung haben die Bohrung mittig an der Breitseite
  • Stative mit zwei Bohrungen haben eine Bohrung mittig an der Breitseite und eine mittig an der Längsseite
  • Allgemein verwendet bei der Filtration und bei Wärmeexperimenten
  • Eines der am häufigsten bei Experimenten eingesetzten Geräte
  • Einfacher Apparat für chemische Reaktionen im Labor
Spezifikation
Spezifikation
200 mm
Stativfuß
Pressstahl
125 mm
10 mm
Je 1
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Standplatte > Höhe: 200mm