Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step human-gekoppeltes IVT-Kit - DNA
Diese zellfreien Kits ermöglichen die schnelle Expression funktionaler Proteine in voller Länge von mRNA oder Plasmid-Templates mit Ausbeuten bis zu 100 μg/ml pro Reaktion.
Marke:  Thermo Scientific™ 88882
874.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12126510
  • 946.00 € / 40 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1-stufiges human-gekoppeltes IVT-Kit
Kit für 40 Reaktionen
Zellfrei
40 Reaktionen von jeweils 25 µl
Ausreichend für: 40 Reaktionen von je 25 µl• HeLa-Lysat, 500 µl
• Akzessorische Proteine, 100 µl
• Reaktionsgemisch, 200 
µl
• Positive DNA-Kontrolle: pCFE-GFP, 10 µg
• pT7CFE1-CHis, 10 µg
• Nukleasefreies Wasser, 1,5 ml
Nach Erhalt Kit bei -80 °C aufbewahren. Das Produkt wird auf Trockeneis versendet.
Membranprotein
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA406291A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number88882
ChargennummerZL393117 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number88882
ChargennummerAA406291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number88882
ChargennummerZK395858 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88882
ChargennummerZK395858A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number88882
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 1-Step human-gekoppeltes IVT-Kit - DNA > 40 rxn Kit