Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
Mit Eppendorf MiniSpin und MiniSpin plus Zentrifugen müssen Sie sich nicht teilen! Diese leistungsstarken Einsteigerzentrifugen sind so klein, dass jeder Arbeitsplatz mit einer ausgestattet kann. Die wichtigsten Teile bestehen aus Metall für maximale Sicherheit, und die MiniSpin plus ist schnell genug für molekularbiologische Trennungen.
Marke: Eppendorf™ 5452000010
1095.92 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24072" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
12 x 2 ml | |
14.100 × g | |
5,12 in. | |
<49 dB(A) | |
8,86 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel | |
230 V/50-60 Hz (EU) | |
Zentrifuge MiniSpin™, Tastatur | |
Yes | |
EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch) | |
230 V |
14.500 U/min | |
Großes LCD | |
13,0 cm | |
15 s bis 30 min | |
22,5 cm | |
Mit Rotor F-45-12-11 | |
Yes | |
226 x 239 x 130 mm | |
70 W | |
Nein | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
95Stunden
15Minuten
17Sekunden
43 -
Mehrere Hersteller
Geräte Monatliche Promotion
Entdecken Sie die exklusiven monatlichen Angebote für wissenschaftliche Geräte, um die Möglichkeiten Ihres Labors zu erweitern.Aktionscode: 24234Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
4Stunden
15Minuten
17Sekunden
43Neues Angebot Sparen Sie bis zu 64%