Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7159232 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Zentrifuge MiniSpin™ (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge MiniSpin™ plus (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge MiniSpin™ plus; Tastatur
Zentrifuge MiniSpin™, Tastatur
Fassungsvermögen:
12 x 2 ml
12 x 1,5/2 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 15805083
Marke: Eppendorf™ 5452000010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit Eppendorf MiniSpin und MiniSpin plus Zentrifugen müssen Sie sich nicht teilen! Diese leistungsstarken Einsteigerzentrifugen sind so klein, dass jeder Arbeitsplatz mit einer ausgestattet kann. Die wichtigsten Teile bestehen aus Metall für maximale Sicherheit, und die MiniSpin plus ist schnell genug für molekularbiologische Trennungen.
  • Rotorkapazität: 12 × 1,5/2,0 ml-Gefäße, 2 × 8-Röhrchen-PCR-Streifen
  • Max. Drehzahl: 14.100 × g (14,500 U/min)
  • Äußerst geringer Platzbedarf
  • Beschleunigungs- und Verzögerungszeit < 13 s
  • Anwenderfreundliche Digitalanzeige für Zeit und Drehzahl
  • Rotorschüssel aus Metall
  • Separate Kurzdrehtaste für schnelle und komfortable Zentrifugation
  • Durch die optimale Belüftung wird die Erwärmung verringert, und temperaturempfindliche Proben sind geschützt
  • Soft-Touch-Deckelverschluss für ergonomische Deckelverriegelung
  • Die automatische Deckelöffnung am Ende des Laufs verhindert das Aufwärmen der Probe und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Proben
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Fassungsvermögen 12 x 2 ml
    Max. Geschwindigkeit 14.500 U/min
    Max. RZB 14.100 × g
    Display Großes LCD
    Außenhöhe (angloamerikanisch) 5,12 in.
    Außenhöhe (metrisch) 13,0 cm
    Geräuschpegel <49 dB(A)
    Zeitschaltuhr 15 s bis 30 min
    Außenbreite (angloamerikanisch) 8,86 in.
    Außenbreite (metrisch) 22,5 cm
    Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Enthält Mit Rotor F-45-12-11
    Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel
    Luftgekühlt Yes
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Abmessungen (L x B x H) außen 226 x 239 x 130 mm
    Reglertyp Keypad
    Modell Zentrifuge MiniSpin™, Tastatur
    Wirkleistung 70 W
    Rotor inklusive Yes
    Gekühlt Nein
    Standards EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch)
    Frequenz 50/60 Hz
    Spannung 230 V