Learn More
Thermo Scientific™ Medifuge™ kleine Tischzentrifuge
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15471105 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
220/230 V 50/60 Hz
Beschreibung:
Medifuge Zentrifuge
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15471105
Marke: Thermo Scientific™ 75008800
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Führen Sie routinemäßige klinische und biowissenschaftliche Trennungen mit dieser kompakten Zentrifuge und dem einzigartigen Thermo Scientific™ DualSpin™ Rotor mit 2-in-1-Hybriddesign durch.
Führen Sie routinemäßige klinische und biowissenschaftliche Trennungen mit der kleinen Thermo Scientific™ Medifuge™ Tischzentrifuge durch. Diese passt durch ihre kompakte Bauweise fast überall hin und besticht durch den einzigartigen Thermo Scientific™ DualSpin™ Rotor mit 2-in-1-Hybriddesign. Wechseln Sie problemlos zwischen Festwinkel- und Schwingbechern bei Verwendung desselben Rotors. Vier anpassbare Programme erlauben die schnelle Durchführung von Routinearbeiten. Drei wählbare Bremsprofile einschließlich einer Abbruchoption sind darauf ausgelegt, die Trennung zu optimieren.
  • Jede Medifuge Zentrifuge wird als Paket geliefert, das Folgendes enthält:
    • Medifuge kleine Tischzentrifuge
    • DualSpin Rotorkörper
    • Festwinkelbecher (8er-Satz)
    • Schwingbecher (8er-Satz)
    • Grüne, kurze Distanzstücke (8er-Satz)
    • Gelbe, lange Distanzstücke (8er-Satz)
  • Der einzigartige DualSpin Rotor hat ein Hybriddesign mit austauschbaren Festwinkel- und Schwingbechern
  • Der leichte Kohlefaserrotor ist einfach zu bedienen und spart beim Beschleunigen und Bremsen Energie
  • Das große Display mit Hintergrundbeleuchtung ist leicht zu lesen, und das schnelle Schließen des Deckels mit nur einem Klick vereinfacht die Bedienung
  • Vier anpassbare Programme zum schnellen Durchführen von Routinearbeiten
  • Drei wählbare Bremsprofile einschließlich einer Abbruchoption sind darauf ausgelegt, die Trennung zu optimieren
  • Leiser Betrieb mit einem Geräuschpegel von weniger als 56 dB(A)
  • Es ist eine Notfalldeckelentriegelung für Stromausfälle verfügbar
  • Zertifikate: UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA-Klasse 1
  • Normen: IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1, EN ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8x 15 ml (Festwinkel) 8x 10 ml (Ausschwingbecher)
Max. Geschwindigkeit 4.900 U/min
Max. RZB 3114 x G (Festwinkel); 3,490 x G (Ausschwingbehälter)
Gekühlt Nein
Display Große, helle LED-Anzeige
Außenhöhe (angloamerikanisch) 94.3 Zoll
Außenhöhe (metrisch) 240 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 176.8 Zoll
Außenlänge (metrisch) 450 mm
Geräuschpegel <56 dB(A) (Ausschwingbecher)
Sicherheitsmerkmale Deckelarretierung, stahlverstärkter Ring, Sichtfenster zur Drehzahlkalibrierung, Deckel-Notöffnung
Außenbreite (angloamerikanisch) 127.7 in.
Außenbreite (metrisch) 325 mm
Wirkleistung 130 w
Zertifizierung/Konformität UL, CE, RoHS, CSA, IVD, FDA Klasse 1
Enthält DualSpin Rotorkorpus, Festwinkelbehälter (8er-Set), Ausschwingbehälter (8er-Set), grüne/kurze Distanzstücke (8er-Set), gelbe/lange Distanzstücke (8er-Set)
Beschreibung Medifuge Zentrifuge
Elektrische Anforderungen 220/230 V 50/60 Hz
Reglertyp Mikroprozessor
Abmessungen (H x B x T) 24 x 32,5 x 45 cm (9,5 x 12,8 x 17,7 in.)
Antriebssystem Induktionsantrieb
Nettogewicht 34,1 lb. (15,5 kg)
Programmspeicher Ja, 4 Programmspeicher
Laufzeit 1-99 Minuten, in Schritten von 1 Minute; HALTEN
Temperaturbereich 2 bis 40 °C
Produktlinie Medifuge
Außenhöhe (angloamerikanisch) bei offenem Deckel 200,4 in.
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 1 Beschl. (Standard)/3 Verzög. (Standard, sanft, Abbruch)
Frequenz 50/60 Hz
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 510 mm
Spannung 220/230 V