Learn More
Thermo Scientific™ MySPIN™ 12 Mini-Zentrifuge
Bringen Sie mehr Effizienz und Bedienkomfort in Ihr Labor mit Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 und 12 Minizentrifugen.
Marke: Thermo Scientific™ 75004081
1005.59 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.42280kg
Beschreibung
Bringen Sie mehr Effizienz und Bedienkomfort in Ihr Labor mit Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 und 12 Minizentrifugen. Werkzeugfreie Rotoren und Schnell-Spin-Optionen machen sie schnell und anwenderfreundlich. Profitieren Sie von den kompakten Abmessungen, dank der die Zentrifuge in Ihre Workstation passt, und dem herausragenden ergonomischen Design. Ideal für Mikrofilter-Zelltrennung und HPLC-Protokolle (die mySPIN 12 Zentrifuge bietet zudem Unterstützung für PCR) sowie für klinische und diagnostische Anwendungen.
- Kompakte Abmessungen
- Einfache Bedienung
- Geräuscharm, vibrationsarm
- Schneller Rotorwechsel ohne Werkzeug
- Sicherheitsabschaltung bei Ungleichgewicht und Kippen sowie Deckel mit Sicherheitsverriegelung, um ein Öffnen zu verhindern, solange sich der Rotor dreht
- Flexibilität: ideal für die meisten Protokolle
- Möglichkeit zur schnellen Zentrifugation mit höheren RZB-Anforderungen
- Hintergrundbeleuchtetes, anpassbares Display, das auf U/min oder RZB eingestellt werden kann
- Sicherheitsmerkmale: Gerät lässt sich nur mit aufgesetztem Deckel in Betrieb nehmen
- Schnell-Spin-Funktion
- Deckel in handlichem Format für links- oder rechtshändige Anwender
- Schnelle Röhrchen-Extraktion
- Die mySPIN 12 Zentrifuge passt ideal für die meisten Protokolle, bei denen eine schnelle Zentrifugation (12.500 U/min/9.800 x g) erforderlich ist, und eignet sich für PCR, Mikrofilter-Zelltrennung und HPLC-Protokolle
- Die mySPIN 6 Zentrifuge eignet sich ideal für Mikrofilter-Zelltrennungen und HPLC-Proben, mit Adaptern für alle wichtigen Mikroröhrchen- und PCR-Röhrchentypen (2,0; 1,5; 0,5; 0,2 ml)
Spezifikation
12 x 2 ml | |
9,800 x g (Intervalle von 100 x g) | |
Umgebungstemperatur | |
Tischzentrifuge | |
mySPIN 12 Minizentrifuge | |
2 Jahre | |
1 s bis 30 min (Intervalle von 1 s) und optionale Schnell-Spin-Funktion | |
11,4 x 17,1 x 20,3 cm (4,4 x 6,7 x 8 in.) | |
Thermo Scientific | |
115 V |
12.500 U/min | |
51 – 53 dB(A) | |
CSA, CE, UL | |
Rotor für 12 x 1.5 ml-/2.0 ml-Röhrchen, Rotor für 32 x 0.2 ml-Röhrchen (einzeln oder 4 x 8-Streifen), 12 Adapter für 0.2 ml-Röhrchen, 12 Adapter für 0.5 ml-Röhrchen, Universalnetzteil für 110 bis 240 V bei 50/60 Hz, mit 4 austauschbaren Steckertypen | |
110/240 V 50/60 Hz | |
Nein | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch) | |
3,1lb. (1,41 kg) | |
50/60 Hz | |
2 Rotoren für 0,2, 0,5, 1,5 und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen, PCR-Streifenröhrchen |