Learn More
Fisherbrand™ Standard-Minizentrifuge
Artikelnummer. 16617645 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6x 1,5/2,0 ml-Röhrchen (Rotor 1: Adapter für 0,5 ml- und 0,2 ml-Röhrchen), 2 Plätze für 8x 0,2 ml-Streifen oder 16 Einzelröhrchen (Rotor 2)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16617645
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Hohe Drehzahlen mit minimalem Platzbedarf. Die Fisherbrand™ Mini-Zentrifuge ist ideal für schnelles Zentrifugieren, Mikrofilter-Zelltrennungen, PCR*- und HPLC-Proben. Sie ist kompakt und anwenderfreundlich und wird standardmäßig mit viel Zubehör geliefert, einschließlich zwei Rotoren, O-Ringen und austauschbaren Steckern.
  • 5 Jahre Garantie
  • Ein abschließbarer Deckel für zusätzlichen Schutz bei Verwendung des Geräts
  • Ein größerer Deckel für längere und mit Rand versehene Röhrchen sowie größere Röhrchendeckel
  • Eine Bremsfunktion zum schnellen Stoppen des Geräts beim Ausschalten oder Öffnen des Deckels
  • Erfüllt die neuesten relevanten nordamerikanischen und EU-Sicherheitserfordernisse
  • Der gewichtete gummierte Boden verhindert mögliche Bewegung und sorgt für die weitere Dämpfung von Vibrationen und Geräusche
Warranty
5 Jahre
Specifications
Fassungsvermögen 6x 1,5/2,0 ml-Röhrchen (Rotor 1: Adapter für 0,5 ml- und 0,2 ml-Röhrchen), 2 Plätze für 8x 0,2 ml-Streifen oder 16 Einzelröhrchen (Rotor 2)
Max. Geschwindigkeit 6.000 U/min
Max. RZB 2000 x g
Gekühlt Nein
Außenbreite (angloamerikanisch) 5.03 Zoll
Außenbreite (metrisch) 128 mm
Typ Mini-Zentrifuge
Enthält Zwei Rotoren, Röhrchengestell, Aufbewahrungskoffer, O-Ringe, Röhrchenadapter und ein doppelt isoliertes Niederstromnetzteil mit vier austauschbaren Steckern
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Rotor inklusive Ja
Abmessungen (H x B x T) 104 x 128 x 153 mm
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V