Learn More
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini-Zentrifuge
Die mySPIN 6 Mini-Zentrifuge ist unsere kompakteste Zentrifuge mit Adaptern für alle wichtigen Mikrozentrifugenröhrchen und ideal zur Trennung von Mikrofilterzellen und HPLC-Proben geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 75004061
276.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Mit der Thermo Scientific mySPIN 6 Mini-Zentrifuge sorgen Sie für mehr Effizienz und Anwenderkomfort in den Laborstationen. Dank des ergonomischen Designs, der Rotoren ohne Arbeitsgeräte sowie der schnellen Zentrifugationsfunktionen ist sie schnell und einfach anzuwenden. Die Mini-Zentrifuge mit Adaptern für alle wichtigen Mikro- und PCR-Röhrchentypen (0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml) für den individuellen Einsatz ist ideal geeignet für die Trennung von Mikrofilterzellen und HPLC-Proben.
Profitieren Sie von folgenden Merkmalen:
- Kompakte Abmessungen
- Einfache Bedienung
- Geräuscharm, vibrationsarm
- Schneller Rotorwechsel ohne Werkzeug
Die mySPIN 12 Minizentrifuge bietet zudem Folgendes:
- Sicherheitsabschaltung bei Ungleichgewicht und Kippen sowie Deckel mit Sicherheitsverriegelung, um ein Öffnen zu verhindern, solange sich der Rotor dreht
- Flexibilität: ideal für die meisten Protokolle
- Möglichkeit zur schnellen Zentrifugation mit höheren RZB-Anforderungen
- Hintergrundbeleuchtetes, anpassbares Display, das auf U/min oder RZB eingestellt werden kann
Die mySPIN 6 Minizentrifuge bietet zudem Folgendes:
- Sicherheitsmerkmale: Gerät lässt sich nur mit aufgesetztem Deckel in Betrieb nehmen
- Schnell-Spin-Funktion
- Deckel in handlichem Format für links- oder rechtshändige Anwender
- Schnelle Röhrchen-Extraktion
Anwendungen:
- Die mySPIN 12 Zentrifuge passt ideal für die meisten Protokolle, bei denen eine schnelle Zentrifugation (12.500 U/min/9.800 x g) erforderlich ist, und eignet sich für PCR, Mikrofilter-Zelltrennung und HPLC-Protokolle
- Die mySPIN 6 Zentrifuge eignet sich ideal für Mikrofilter-Zelltrennungen und HPLC-Proben, mit Adaptern für alle wichtigen Mikroröhrchen- und PCR-Röhrchentypen (2,0; 1,5; 0,5; 0,2 ml)
Serviceleistungen
2 Jahre
Spezifikation
6 x 2 ml | |
2,000 x g (keine Fliehkrafteinstellungen möglich) | |
Umgebungstemperatur | |
Tisch-Zentrifuge | |
110/240 V, 50/60 Hz, mit vier austauschbaren Steckeradaptern | |
Nein | |
10,4 x 12,8 x 15,3 cm (4,1 x 5,0 x 6,0 in.) | |
Thermo Scientific | |
110/240 V |
6.000 U/min | |
51 – 53 dB(A) | |
CSA, CE, UL | |
Rotor für 6 x 1.5 ml-/2.0 ml-Röhrchen, Rotor für 16 x 0.2 ml-Röhrchen (einzeln oder 2 x 8-Streifen), 6 Adapter für 0.2 ml-Röhrchen, 6 Adapter für 0.5 ml-Röhrchen, Transportkoffer für Rotoren und Adapter, Röhrchenrack, Universalnetzteil für 110 bis 240 V bei 50/60 Hz, mit 4 austauschbaren Steckertypen | |
2 Jahre | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Informationen im Handbuch) | |
1,6 lb. (0,74 kg) | |
50/60 Hz |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen