Learn More
Fisherbrand™ Midi-Zentrifuge
Maximale Geschwindigkeit bei minimalem Platzbedarf. Die Fisherbrand™ Midi-Zentrifuge ist ideal für Protokolle, die schnelle Drehungen mit höherer RZB erfordern. Ideal für Mikrofilter-Zelltrennungen, PCR, klinische Anwendungen und HPLC-Protokolle. Inklusive zwei Rotoren: einem Standardrotor mit 12 Positionen und Deckel und einem Rotor mit acht Positionen für vier 0.2 ml-Röhrchenstreifen oder 32 Einzelröhrchen.
Marke:  Fisherbrand™ HS120119
743.57 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12972041
  • 918.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 5 Jahre Garantie
  • Kleine Stellfläche und bürstenloser Motor für leisen Betrieb und geringe Vibration
  • Auswahl und Einstellung der digitalen Geschwindigkeitsanzeige auf RCF oder RPM
  • Sicherheitsabschaltung bei Unwucht und Neigung der Proben
  • Der Sicherheitsverriegelungsdeckel verhindert das Öffnen, während sich der Rotor dreht
  • Das hintergrundbeleuchtete Display zeigt Uhrzeit, Geschwindigkeit und Betriebsdaten auf demselben Bildschirm an
  • Taste für schnelle Zentrifugation
  • UV-beständiger Kunststoff, erhöhte Lebensdauer unter extremen Lichtbedingungen
  • Entriegelung des Deckels per Knopfdruck
  • Manuelle Übersteuerung zum Öffnen des Deckels bei Stromausfall
Spezifikation
Spezifikation
12x 1,5/2,0 ml-Röhrchen (Rotor 1), 8 Plätze für 4x 0,2 ml-Röhrchenstreifen oder 32x 0,2 ml-Einzelröhrchen (Rotor 2)
Digital
Rotoren, 12 x 0.2 ml und 12 x 0.5 ml Röhrchenadapter, Universalnetzteil mit Schutzisolation und vier austauschbaren Steckern
171 mm
Ja
Für PCR, Mikrofiltertrennung, klinische Anwendungen und HPLC-Protokolle.
9.800 × g
Midi-Zentrifuge
100/240 V 50/60 Hz
500 bis 12.500 U/min
114 x 171 x 203 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Midi-Zentrifuge > Abmessungen: H 104 x B 153 x T 128 mm