Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie
Ausgezeichnete Sicherheit und überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ HP88850105
414.76 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15443620
  • 522.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Unsere neue Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie bietet ausgezeichnete Sicherheit und Temperaturleistung für Ihre Routineanwendungen. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.
Modernste Technologie
  • Temperatur in Schritten von 1 ° einstellbar
  • Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
Flexible, robuste Konstruktion
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Heizvorgang
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Optionaler Temperaturfühler und Spritzschutz
  • Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Garantie: 3 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16,2 x 11,3 x 4 in., (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
cCSAus, CE
EU-Ausführung, UK-Ausführung, AUS, CHN
230 V
Keramik
Umgebungstemperatur bis 400 °C
16,2 in.
11,3 in.
41,1 cm
28,7 cm
50/60 Hz
3 Netzkabel
Heizplatte
LED
Quadratisch
3 Jahre
10,25 x 10,25 in.
4 in.
16.0 lbs.
10,2 cm
7.3 kg
230 V, 50/60 Hz
r
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    34
    Stunden
    15
    Minuten
    17
    Sekunden
    52
  • Mehrere Hersteller
    Verlieben Sie sich in große Ersparnisse
    Aktionscode: 24107
    Gültig bis zum2025-03-28
    Tage
    1
    Stunden
    15
    Minuten
    17
    Sekunden
    52
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie > Keramik, 10.25 x 10.25 Zoll, 230 V 50/60 Hz
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.