Learn More
Thermo Scientific™ TX-400 Rotoradapter
Verwenden Sie diese Rotoradapter mit runden Bechern, mit denen der Rotor Flaschen bis zu 250 ml und Röhrchen bis zu 100 ml aufnehmen kann.
Marke: Thermo Scientific™ 75003683
441.88 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-400-Adapter mit runden Bechern im TX-400-Rotor.
Eigenschaften:
- Die Adapter ermöglichen dem Rotor die Aufnahme von Flaschen bis 250 ml und Röhrchen bis 100 ml
- Maximale Adapterkapazität: 4 × 250 ml (4 × 400 ml mit 400 ml Polypropylen-Bioflaschen)
- Maximaler Außendurchmesser des Adapters × l: 62 × 125 mm (80 × 125 mm mit 400 ml-Bioflaschen)
Spezifikation
Rotoradapter | |
50 mL | |
116 mm | |
50 mL |
Konisch | |
29,5 mm | |
50 ml konisch | |
4 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%