Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie
Ausgezeichnete Sicherheit und überlegenes Temperaturleistungsverhalten für Ihre Routineverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ HP88857108
340.59 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16099581
  • 412.86 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Unsere neue Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie bietet ausgezeichnete Sicherheit und Temperaturleistung für Ihre Routineanwendungen. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.
Modernste Technologie
  • Temperatur in Schritten von 1 ° einstellbar
  • Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
Flexible, robuste Konstruktion
  • Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
  • Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Heizvorgang
  • Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
  • Optionaler Temperaturfühler und Spritzschutz
  • Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Garantie: 3 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7,25 x 7,25 in.
LED
230 V
Aluminium
300 °C (Max. Temperatur)
13 in.
8,2 in.
33 cm
20,8 cm
2,6 A
50/60 Hz
Heizplatte
EU, UK, AUS, CHN
3 Jahre
7,25 x 7,25 in.
4,1 in.
10.6 lbs.
10,5 cm
4.8 kg
624 w
230 V, 50/60 Hz
3 Netzkabel
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    34
    Stunden
    15
    Minuten
    17
    Sekunden
    52
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Heizplatten-Serie > Aluminium, 7.25 x 7.25 Zoll, 230 V 50/60 Hz
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.