Learn More
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, RNase-frei
Gebrauchsfertig und zertifiziert RNase-frei
Marke:  Invitrogen™ AM9851
117.33 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10616365
  • 176.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen™ 1 M Tris in molekularbiologischer Qualität, pH 7,0, wird in einer 500 ml-Flasche geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
7
Ambion™
1,3-Propanediol, 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)-,Hydrochloride
1 M
Flüssigkeit
500 ml
Molekularbiologie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2852746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9851
Chargennummer2886013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberAM9851
Chargennummer2915407 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM9851
Chargennummer2955624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberAM9851
Chargennummer2933370 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberAM9851
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Tris (1 M), pH 7,0, RNase-frei > 500 ml
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.