Learn More
Eppendorf™ MiniSpin™/MiniSpin™ plus
Mit Eppendorf MiniSpin und MiniSpin plus Zentrifugen müssen Sie sich nicht teilen! Diese leistungsstarken Einsteigerzentrifugen sind so klein, dass jeder Arbeitsplatz mit einer ausgestattet kann. Die wichtigsten Teile bestehen aus Metall für maximale Sicherheit, und die MiniSpin plus ist schnell genug für molekularbiologische Trennungen.
Marke: Eppendorf™ 5452000018
1182.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
12 x 1,5/2 ml | |
14.100 × g | |
5,12 in. | |
<49 dB(A) | |
8,86 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
Mit Rotor F-45-12-11 | |
Yes | |
240 mm | |
70 W | |
Yes | |
13 Sekunden | |
15 s bis 30 min. | |
4,3 kg | |
230 V |
14.500 U/min | |
Großes LCD | |
13,0 cm | |
15 s bis 30 min | |
22,5 cm | |
Zentrifuge | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel | |
230 V/50-60 Hz (EU) | |
Zentrifuge MiniSpin™ (EU-IVD), Tastatur | |
800 bis 13.400 U/min | |
Nr. | |
Fester Winkel | |
EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 | |
50/60 Hz |