Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optische 96-Well-Reaktionsmikrotiterplatte mit Barcode
Optimiert für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, effiziente PCR-Amplifikationen
Marke: Applied Biosystems™ 4326659
4487.15 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus einem einzigen, starren Polypropylenstück in einem 96-Well-Format
- Kompatibel mit Applied Biosystems 96-Well Real-Time PCR-Systemen und Thermocyclern
- Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
- Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
- Das einzigartige Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
- Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
- Fassungsvermögen: 96 x 0,2 ml Röhrchen
- Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 6100 Nukleinsäure-PrepStation, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti™ Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System
- Anwendungen: PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Enthält 25 Packungen mit je 20 Platten (jedes Paket entspricht Katalog-Nr. 4306737). Kann bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei ordnungsgemäßer Lagerung können Platten unbegrenzt lange gelagert werden. |
|
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Standard |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
500 Platten | |
Optisch | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polypropylen | |
96 | |
500 Platten |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
10Stunden
19Minuten
19Sekunden
48