Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optische 96-Well-Reaktionsmikrotiterplatte mit Barcode
Optimiert für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, effiziente PCR-Amplifikationen
Marke:  Applied Biosystems™ 4306737
188.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24286" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10407314
  • 220.00 € / 20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus einem einzigen, starren Polypropylenstück in einem 96-Well-Format
  • Kompatibel mit Applied Biosystems 96-Well Real-Time PCR-Systemen und Thermocyclern
  • Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
  • Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
  • Das einzigartige Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
  • Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
  • Fassungsvermögen: 96 x 0,2 ml Röhrchen
  • Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 6100 Nukleinsäure-PrepStation, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti™ Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System
  • Anwendungen: PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
Enthält 20 Platten.
Lagerung bei Raumtemperatur möglich. Bei ordnungsgemäßer Lagerung können Platten unbegrenzt lange gelagert werden.
MicroAmp
Mikrotiterplatte
Halbhoch
0,3 ml
0,2 ml
Standard
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
20 Platten
Optisch
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Polypropylen
96
20 Platten
Raumtemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI09N25Q126 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number
ChargennummerI08N25Q311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number
ChargennummerI08N25Q327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number
ChargennummerI07P25Q421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number
ChargennummerI07N25Q524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optische 96-Well-Reaktionsmikrotiterplatte mit Barcode > 20 Platten