Learn More
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamid
Hochdeionisertes (Hi-Di) Formamid
Marke: Applied Biosystems™ 4311320
Beschreibung
Hochdeionisertes (Hi-Di) Formamid dient zur Resuspendierung von Proben vor der elektrokinetischen Injektion bei Kapillar-Elektrophoresesystemen.Bestellinformation
Je
Spezifikation
Bei -15 °C bis -25 °C lagern. Mehrere Gefrier- und Auftauzyklen vermeiden. | |
High-Di™ | |
25 mL | |
Trockeneis |
Sequenzierung | |
Formamid | |
Formamid | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Hi-Di Formamide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: formamide