Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well-EIA/RIA-Platten
Hergestellt aus Polypropylen für medizinische Zwecke, um große Temperaturänderungen, die von der Lagerung bis zum Thermocycling auftreten können, zu ermöglichen. Corning™ Thermowell™ 96 Well PCR-Mikrotiterplatten aus Polypropylen eignen sich ideal für die PCR-Reaktion (Polyerase Chain Reaction) zur DNA-Amplifikation.
Marke:  Corning™ 3758
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10363173
  • 608.83 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Passen in fast alle üblichen Thermocycler
  • Bei ölfreier Nutzung müssen Platten mit Dichtungsband oder Dichtungsmatte und in Thermocyclern mit heizbarem Deckel verwendet werden
  • Zu 100 % auf Unversehrtheit der Wells getestet und als DNase- und RNase-frei zertifiziert
  • Gleichförmige Wanddicken sichern wirkungsvollen Wärmeübergang und halten Abweichungen von Well zu Well auf einem Minimum
  • Robust, ideal für automatisierte Prozesse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
Standard
8 x 12
Polypropylen
Unsteril
Konischer Boden (V-Well)
2 generische Barcode-Etiketten pro Platte
10 St./Packung
DNase- und RNase-frei
2 generische Barcode-Etiketten pro Platte
Transparent
96
200 μl
Reverse-Transkriptions-PCR (RT-PCR)
50/Karton
50/Packung
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ Costar™ 96-Well-EIA/RIA-Platten > Ja; Halber Stehrand; 96 Wells; 200 μl