Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optische 96-Well-Reaktionsmikrotiterplatte mit Barcode
Artikelnummer. 10640806 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
96
Menge:
20 Platten
500 Platten
Packungsgröße:
1 Set
20 Stück
500 PCS
Artikelnummer. 10640806
Marke: Applied Biosystems™ 4326659
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimiert für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, effiziente PCR-Amplifikationen
  • Hergestellt aus einem einzigen, starren Polypropylenstück in einem 96-Well-Format
  • Kompatibel mit Applied Biosystems 96-Well Real-Time PCR-Systemen und Thermocyclern
  • Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
  • Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
  • Das einzigartige Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
  • Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
  • Fassungsvermögen: 96 x 0,2 ml Röhrchen
  • Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 6100 Nukleinsäure-PrepStation, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti™ Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System
  • Anwendungen: PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Inhalt und Lagerung Enthält 25 Packungen mit je 20 Platten (jedes Paket entspricht Katalog-Nr. 4306737).
Kann bei Raumtemperatur gelagert werden. Bei ordnungsgemäßer Lagerung können Platten unbegrenzt lange gelagert werden.
Verpackung 500 Platten
Produktlinie MicroAmp
Farbe Optisch
Produkttyp Mikrotiterplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Ausführung des Rahmens Halbhoch
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0,3 ml
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 500 Platten
Reaktionsgeschwindigkeit Standard