Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optische 96-Well-Reaktionsmikrotiterplatte mit Barcode
Optimiert für unübertroffene Temperaturgenauigkeit und -homogenität für schnelle, effiziente PCR-Amplifikationen
220.00 € - 4915.00 €
Spezifikation
Barcode | Inklusive Barcode |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert DNA-/RNase-frei |
Produktlinie | MicroAmp |
Farbe | Optisch |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Wells | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10407314
|
Applied Biosystems™
4306737 |
96 | 20 Platten |
220.00 €
20 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10640806
|
Applied Biosystems™
4326659 |
96 | 500 Platten | N/A | ||||||
10585867
|
Applied Biosystems™
4326659 |
96 | 500 Platten |
4915.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Hergestellt aus einem einzigen, starren Polypropylenstück in einem 96-Well-Format
- Kompatibel mit Applied Biosystems 96-Well Real-Time PCR-Systemen und Thermocyclern
- Mattiert zur Minimierung von Störfluoreszenz, die von den Wells des Thermocycler-Blockes abstrahlt
- Geprüft zur Eliminierung von Platten mit Eigenfluoreszenz
- Das einzigartige Design liefert eine Barriere für die Umgebungsluft und gewährleistet damit Temperaturkonstanz zwischen den Wells
- Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
- Fassungsvermögen: 96 x 0,2 ml Röhrchen
- Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 6100 Nukleinsäure-PrepStation, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti™ Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System
- Anwendungen: PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Umgebungstemperatur
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
Optisch | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polypropylen | |
96 | |
Standard |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Optische 96-Well-Reaktionsmikrotiterplatte mit Barcode