Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear GPLE Reaction Plates with Barcode
Jede Charge ist zertifiziert DNA-, RNAse- und PCR-Inhibitor-frei
Marke: Applied Biosystems™ 4483351
6178.94 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Für 96-Well Mikrotiterplatten
Beschreibung
- Zur Verwendung im Labor
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Hohe mechanische Stabilität und flache Form, umfassende Erfüllung aller Erfordernisse des Arbeitsablaufs
- Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren ermöglichen die Verhinderung der Bindung von DNA, RNA und Enzymen, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer gewährleistet
- ANSI™/SBS-konforme Bauweise
- Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatischen Geräten, Robotik und Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
- Die dünnwandige Bauweise ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hoher Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe
- Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
- Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
Schnelle PCR, PCR und Real-Time PCR, routinemäßige PCR
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
500 96-Well-Platten. Bei Raumtemperatur lagern. | |
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Schnell, standardmäßig |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
500 Platten | |
Optisch, Durchsichtig | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polycarbonat, Polypropylen | |
96 | |
500 Platten |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
7Stunden
8Minuten
24Sekunden
12
Zur Verwendung im Labor