Learn More
Thermo Scientific™ SuperPlate PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, barcoded
96-Well-PCR-Platten mit flachem Deck ermöglichen eine bessere Versiegelung bei PCR- und qPCR-Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ BC2400
100.74 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10291020
  • 222.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
25 Platte
Transparent
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
Polypropylen
96
25 Platten
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
SuperPlate™
PCR-Mikrotiterplatte
Halbhoch
0,3 ml
0,2 ml
Standard
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperPlate PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, barcoded > SuperPlate; transparent; mit Barcode