Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktion (SPE) leere Mikrotiterplatten
Diese leeren 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Applikationen mit Thermo Scientific™ HyperSep 96-Well-Mikrotiterplatten verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ 60300-319
23.80 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- HyperSep Festphasenextraktions-Kartuschen bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Chemikalien und Säulenbettgewichten
- Ideal für große Proben; entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen
- Ermöglicht eine effiziente Routineverarbeitung mit Vakuum, positiven Druck oder Zentrifugation.
- Das HyperSep-96 System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Mikrotiterplattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
- Das innovative Design der HyperSep-96-Well-Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität in der Methodenentwicklung und bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Reevaluierung der Methoden.
- Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können.
- HyperSep-96 Produkte sind in Packungen mit 100 Einzel-Wells und in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
2 ml | |
Festphasenextraktion | |
96-Well-Mikrotiterplatte |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
58Stunden
22Minuten
14Sekunden
7Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%