Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast Optical 96-Well-Reaktionsplatte, 0,1 ml
Reduziert die PCR-Reaktionszeit von 2 Stunden auf nur 25 Minuten
Marke:  Applied Biosystems™ 4346907
64.69 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10670986
  • 69.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Integraler Bestandteil des Applied Biosystems Fast PCR-Systems
  • Die maximale Wärmeleitfähigkeit gewährleistet präzises Thermocycling
  • Reproduzierbare, spezifische und empfindliche PCR-Ergebnisse in nur 25 Minuten
  • Wurde zur Gewährleistung einheitlicher Ergebnisse für die Verwendung mit anderen Systemkomponenten validiert
  • Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
  • Größerer Thermokontakt für eine raschere und einheitlichere Erwärmung
  • Das fortschrittliche Design erhöht wesentlich den thermischen Kontakt mit Applied Biosystems Veriti™ 96-Well Fast Thermocycler.
  • Die einheitliche Dicke von Well zu Well trägt dazu bei, dass alle Proben den PCR-Prozess gleichmäßig durchlaufen.
  • Plattform: 310 Genanalysator, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™, Veriti™ Dx Fast Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Fast System
Anwendungen: Schnelle Real-Time PCR, PCR, PCR & Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein Barcode
Enthält 10 Platten.
Lagerung bei Raumtemperatur möglich. Unter adäquaten Lagerbedingungen sind die Platten unbegrenzt lange lagerfähig.
MicroAmp
Mikrotiterplatte
Halbhoch
0,2 ml
0,1 ml
Schnell
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
10 Platten
Optisch
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Polypropylen
96
10 Platten
Raumtemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI08025Q72C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number
ChargennummerI09025Q327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number
ChargennummerI08025Q41A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number
ChargennummerI08025Q729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number
ChargennummerI08025Q129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Fast Optical 96-Well-Reaktionsplatte, 0,1 ml > 10 Platten