Learn More
Invitrogen™ Anza™ Alkaline Phosphatase
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Marke: Invitrogen™ IVGN2204
Beinhaltet: Anza™ Alkaline Phosphatase, Anza™ 10x Puffer, Anza™ 10x Red Puffer
Beschreibung
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.• Nutzt Anza 10x-Puffer
• Aus einem Schritt bestehendes Verdau- und Dephosphorylierungsprotokoll
• Dephosphorylierungsprotokolle in zwei Schritten sind erhältlich
• In 5 Minuten wärmeinaktiviert
Zertifizierungen
CoA
Spezifikation
500 µl Anza alkalische Phosphatase 500 µl Anza Puffer (10x) 500 µl Anza Rot-Puffer (10x) Bei -5 bis -30°C lagern |
|
Alkalische Phosphatase | |
500 Reaktionen | |
Anza™ |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
10x Puffer | |
Alkalische Phosphatase |