Learn More
Pyrex™ PTFE-Schraubverbindung
Einfacher Anschluss an Glasgeräte über flexible Schläuche. Pyrex™ PTFE-Schraubverbindungsstücke sind ideal für Verbindungen mit Kontakt zu aggressiven Flüssigkeiten oder chemischen Dämpfen.
Marke: Pyrex™ 4510/04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einfacher Anschluss an Glasgeräte über flexible Schläuche.Pyrex™ PTFE-Schraubverbindungsstücke sind ideal für Verbindungen mit Kontakt zu aggressiven Flüssigkeiten oder chemischen Dämpfen.
- Zum Gebrauch mit von SciLabware Ltd hergestellten Glasartikeln mit 13 mm großen Zu- und Ausgängen mit Schraubgewinde
- Ermöglicht das einfache und sichere Anbringen eines Gummischlauchs mit einer Bohrung von 9 mm und flexibler Schläuche an die Glasartikel
- PTFE-geschützte „O“-Ringe für einen Gebrauch von bis zu 200 °C
- Hohe chemische Beständigkeit
Spezifikation
PTFE | |
Flexibel | |
Schlauchverbinder |
9mm Bohrung | |
200 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ PTFE-Schraubverbindung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur