Learn More
Invitrogen™ Anza™ Alkaline Phosphatase
Artikelnummer. p-6543163
Click to view available options
Menge:
2000 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15511620
Marke: Invitrogen™ IVGN2208
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Anza™ Alkaline Phosphatase, Anza™ 10x Puffer, Anza™ 10x Red Puffer
Vereinfachen Sie das traditionelle Klonieren mit Restriktionsenzymen durch das Invitrogen™ Anza™ Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen.
Das Invitrogen Anza Klonierungssystem mit Restriktionsenzymen nutzt ein einziges Puffersystem für den vollständigen Verdau und integriert Anza Klonierungsenzyme in ein klares und einfaches System.
• Nutzt Anza 10x-Puffer
• Aus einem Schritt bestehendes Verdau- und Dephosphorylierungsprotokoll
• Dephosphorylierungsprotokolle in zwei Schritten sind erhältlich
• In 5 Minuten wärmeinaktiviert
Zertifizierungen
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 ml Anza alkalische Phosphatase
1 ml Anza Puffer (10x)
1 ml Anza Rot-Puffer (10x)
Bei -5 bis -30°C lagern.
Versandbedingung Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Enzym Alkalische Phosphatase
Kompatibler Puffer 10x Puffer
Menge 2000 Reaktionen
Produkttyp Alkalische Phosphatase
Produktlinie Anza