Learn More
Gilac™ 120 L Pole Bag Holder with Lid
120 L Pole Bag Holder with Lid is equipped with 2 wheels to make it easier to move.
Marke: Gilac™ G631023
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- When operated manually, lid remains open on its own.
- May also be opened and closed normally using the pedal.
- The pedal also prevents contamination.
- Pole bag holder equipped with 2 wheels to make it easier to move.
- 2 additional wheels are available as an option.
- Bag very easy to remove and put back.
- The straight handle, at the back, enables it to fit against the wall.
- Lid available in 5 colors, suitable for selective sorting.
- Pole bag holder with yellow lid is delivered in 2 packs (1 pack for the pole bag holder, 1 pack for the lid).
- Pole bag holder delivered to be assembled.
Spezifikation
Beutelhalter | |
Grün | |
Environment with waste collection needed | |
Bag Holder | |
120 L | |
500 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Reusable | |
Standard 120 L bin bag | |
HDPE | |
19,7 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ 120 L Pole Bag Holder with Lid > Farbe: Grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur