Learn More
Invitrogen™ Ambion™ RNase I, geklont, 100 U/μl
Spaltet effizient nach allen vier Basen einzelsträngiger RNA, im Gegensatz zu RNase A, die nur nach C- und U-Rückständen spaltet
Marke: Invitrogen™ AM2295
341.35 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
RNase I beseitigt alle RNA-Dinukleotid-Bindungen, die ein 5'-Hydroxyl- und 2'-, 3'-zyklisches Monophosphat hinterlassen. RNase I baut jede RNA zu einer Mischung aus Mononukleotiden, Dinukleotiden und Trinukleotiden ab und zersetzt die DNA nicht, obwohl sie sich an die DNA bindet. Es wird eine deutliche Präferenz für einsträngige RNA gegenüber doppelsträngiger RNA erzielt, wodurch gute Anwendbarkeit in Ribonuklease-Schutzassays gegeben ist.
- Lieferung in einem Röhrchen mit 10.000 U (100 U/μl).
- Endonukleasefrei, exonukleasefrei, proteasefrei
- Rigoros auf nicht spezifische kontaminierende Endonuklease, Exonuklease und Protease-Aktivität getestet
- Einheiten-Definition: Eine Einheit ist die Enzymmenge, die benötigt wird, um 1 μg säurelösliches Material aus Mausleber-RNA in 30 min bei 37° C zu produzieren
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, Nuklease-Schutzassays, Nukleinsäure-Gelelektrophorese und Blotting
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
100 U/μl | |
Trockeneis | |
25.000 E | |
Ambion™ |
-20 °C | |
RNase | |
RNase I |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28