Learn More
Invitrogen™ TURBO™ DNase (2 U/μl)
Artikelnummer. 10646175
Click to view available options
Menge:
1000 E
5000 E
Packungsgröße:
1 Stück
5000 Einheiten
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10646175
Marke: Invitrogen™ AM2238
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Effiziente Degradation und Verdauung von DNA
Spaltet doppelsträngige DNA unspezifisch, um 5'-phosphorylierte Oligodesoxynukleotide mit einer erhöhten Affinität zur DNA-Bindung zu hinterlassen und bleibt bei Vorhandensein von Salz aktiv.
  • Bis zu 50 Mal mehr Aktivität und 350 % höhere katalytische Effizienz
  • Effiziente DNA-Degradierung in Lösungen mit bis zu 0,25 mol Salz
  • Effiziente Spaltung von DNA in Oligonukleotide
  • Wesentlich besseres Entfernen von DNA-Templates aus In-vitro-Transkriptionsreaktionen
  • RNase-frei und rekombinanten Ursprungs
  • Wird verwendet, um DNA-Kontaminationen aus RNA-Proben vor der RT-PCR zu entfernen.
  • Herkömmliche DNase I besitzt eine schlechte Affinität zu DNA und spaltet DNA mit niedriger Konzentration.
  • Salzempfindlich; 20 mM NaCl kann die Aktivität des Enzyms um 30 % reduzieren
  • Gereinigt aus Rinderpankreas, einer der reichsten natürlichen Quellen von RNase A
  • Die Gefahr einer kontaminierenden RNase-Aktivität in DNase-I-Präparaten erfordert eine gründliche Reinigung des Enzyms.
TURBO-DNA-frei (Herst.- Nr. AM1907) ist erhältlich. Es enthält TURBO DNase zusammen mit Reagenzien zur Inaktivierung des Enzyms und zur Entfernung zweiwertiger Kationen aus der Probe nach der Verdauung.
PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2 U/μl
Inhalt und Lagerung TURBO™ DNase und 10x Reaktionspuffer sollten bei –20°C gelagert werden.
Versandbedingung Trockeneis
Enzym DNase
Kompatibler Puffer 10x Reaktionspuffer
Menge 1000 E
Produkttyp DNase
Produktlinie Ambion, TURBO
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.