Learn More
Thermo Scientific™ RNase I (10 U/μl)
Ribonuklease I (RNase I) ist eine Endoribonuklease, die einzelsträngige RNA zu Nukleosid-3'-Monophosphaten hydrolysiert.
Marke:  Thermo Scientific™ EN0602
292.68 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10374290
  • 439.00 € / 5000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Ribonuclease I (RNase I), eine Endoribonuklease, hydrolysiert vorzugsweise einzelsträngige RNA zu Nukleosid 3‘-Monophosphaten (Zwischenprodukt ist Nukleosid 2‘, 3‘-zyklisches Monophosphat).
Das Enzym erfordert keine Metallionen zur Aktivität.
Highlights
  • Stabil und aktiv unter vielfältigen Reaktionsbedingungen
  • Kann in 30 Minuten bei 100°C hitzeinaktiviert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
RNase
5000 E
RNase I
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2859609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberEN0602
Chargennummer2807591 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEN0602
Chargennummer2906587 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberEN0602
Chargennummer2957442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberEN0602
Chargennummer2957487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberEN0602
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RNase I (10 U/μl) > 10 μ/μl, 5.000 U