Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen
Artikelnummer. 10698905 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
10 m
12 m
15 m
15m
20 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,15 mm
0,15 mm
0,18 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,15 μm
0,15 µm
0,18 µm
0,25 μm
0,33 μm
0,5 μm
1 μm
1,5 µm
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10698905
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 260962240
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Die Phenylgruppen im Polymergrundgerüst sorgen für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und eine geringere Oxidationsneigung.
Die Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-Säulen enthalten Phenylgruppen im Polymergrundgerüst für eine verbesserte thermische Stabilität, weniger Säulenbluten und geringere Oxidationsneigung.
  • Geringe Polarität, Silarylen-Phase mit einer Selektivität vergleichbar mit 5 % Diphenyl/95 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Entwickelt für geringes Säulenbluten und außergewöhnliche Trägheit
  • Vergleichbar mit DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Empfohlen für:
  • GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen
  • Polyzyklische Aromaten
  • Kohlenwasserstoffe einschließlich chlorierter Kohlenwasserstoffe
  • Phthalate
  • Phenole
  • Amine
  • Organophosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 330/350 °C
Durchmesser (metrisch) 0,32 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Produktlinie TraceGOLD
Stationäre Phase TraceGOLD™ TG-5 SilMS
USP-Typ G27, G36
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC/MS-Anwendungen mit Ionenfallensystemen, GC/MS für polyzyklische Aromaten, Phthalate, Phenole, Amine und Phosphorsäureester, GC/MS für Kohlenwasserstoffe, einschließlich Chlorkohlenwasserstoffe
Filmdicke 0,5 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Niedrige Polarität
Beschreibung Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 30 m
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.