Learn More
Invitrogen™ SUPERase·In™ RNase Inhibitor (20 U/μl)
Bindet und inaktiviert eine Vielzahl von RNasen
Marke: Invitrogen™ AM2694
207.48 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Lieferung in einem einzelnen Röhrchen
Beschreibung
SUPERase·In™ RNase Inhibitor ist ein Protein-basierter RNase-Hemmer nicht humanen Ursprungs, der die häufigsten und problematischsten RNasen, darunter RNase A, B, C, 1 und T1, nicht kovalent bindet und hemmt. Der SUPERase·In RNase Inhibitor kann überall dort eingesetzt werden, wo eine RNase-Kontamination problematisch sein könnte. Da hiermit ein breiteres Spektrum an RNasen als mit herkömmlichen RNase-Inhibitoren gehemmt werden kann, ist SUPERase·In der wirksamste verfügbare RNase-Hemmer und bietet besseren Schutz vor Abbauprozessen. SUPERase·In beeinträchtigt nicht die Aktivität anderer Enzyme wie RNA-Polymerasen, reversen Transkriptasen oder Taq DNA-Polymerase. Darüber hinaus verträgt SUPERase In Temperaturen bis zu 65 °C und pH-Werte von 5,5 bis 8,5.
- Entfernt RNase-Kontamination restlos von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
- Überragende Leistung bei der Entfernung hoher Konzentrationen an RNase-Kontamination, wo ähnliche Produkte versagen
- Hat sich als wirksam bei der Entfernung hoher Konzentrationen eingetrockneter an RNase A erwiesen
- Ideal für die Reinigung von Arbeitsflächen, Pipettierern und Geräten, die RNase-frei bleiben müssen
SUPERase·In RNase Inhibitor mit 1 E/μl blockiert die Degradierung von 0,1 μg/μl markierter RNA durch 2,5 pg/μl RNase A, 2,5 pg/μl RNase I und 0,0075 E/μl RNase T1 für vier Stunden bei 37 °C in 20 mM Tris-HCl mit pH 7,5, 50 mm NaCl, 1 mM EDTA. Die Analyse erfolgt durch denaturierende Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese (PAGE). SUPERase·In ist derzeit der einzige Ribonukleasehemmer, dessen Aktivität durch einen derart funktionalen Assay definiert ist.
Wenn Sie dieses Produkt bei Standardmethoden zur Antikörperaufreinigung verwenden, sollten Sie sich mit unserem technischen Support in Verbindung setzen, um den experimentellen Aufbau zu besprechen.
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, In-vitro-Transkription, PCR und Echtzeit-PCR, Echtzeit-PCR (qPCR), reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
50 mM | |
Ambion™, SUPERase•In™ | |
Trockeneis |
Lieferung in einem einzelnen Röhrchen, das bei –20 °C gelagert werden muss. Aufbewahrungspuffer: 2 mM KH2PO4, 8 mM Na2HPO4, 2,7 mM KCl, 137 mM NaCl, pH 7,4 in 50 % Glycerin |
|
2500 U |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
10Stunden
22Minuten
30Sekunden
7