Learn More
Invitrogen™ RNase Cocktail™ Enzymgemisch
Endonukleasefrei, exonukleasefrei, proteasefrei
Marke: Invitrogen™ AM2288
428.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24274" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
RNase Cocktail™ ist ein Gemisch aus zwei hochreinen Ribonukleasen, RNase A (500 U/ml) und RNase T1 (20.000 U/ml), und ist frei von DNase und Nicking-Aktivitäten. Wird RNA allein durch RNase A verdaut, sind die dabei entstehenden RNA-Fragmente groß genug, um auf Agarosegelen bzw. als Niederschlag in Ethanol sichtbar zu sein. RNase A schneidet nach C- und U-Resten, während RNase T1 hinter G-Resten spaltet. Folglich kann durch ein Gemisch aus beiden Enzymen die Größe der RNA-Fragmente effektiver reduziert werden als mit nur einer Ribonuklease.
- Verwenden Sie RNase Cocktail für alle Prozesse, in denen ein RNA-Abbau gewünscht ist, zum Beispiel bei Plasmid-Minipreps oder Ribonuklease-Protektionsassays
- RNase Cocktail wird in 50 % Glycerin geliefert, um maximalen Anwenderkomfort zu gewährleisten.
- Konzentration der Einheit RNase A mit 500 U/ml und RNase T1 mit 20.000 U/ml
- Qualitätskontrolle: RNase Cocktail Enzyme Mix wird nach strengen Kriterien auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und Protease-Aktivität getestet; die Funktionalität wird in einem Ribonuklease-Schutzassay bestimmt
- Einheiten-Definitionen: RNase A: Eine Einheit RNase A entspricht der Menge, die erforderlich ist, um die Absorption bei 286 nm um 0,0146 Absorptionseinheiten pro Minute in einem 1 ml-Volumen zu erhöhen
- Einheiten-Assaybedingungen: 100 mM Tris-Acetat (pH 6,5), 1 mM EDTA und 1 mM zyklisches 2',3'-CMP.
- RNase T1: 100 Einheiten RNase T1 entsprechen der Enzymmenge, durch die bei Raumtemperatur und mit 60 μg/ml Hefe-Gesamt-RNA als Substrat eine Zunahme der Absorption bei 260 nm um 0,01428 Einheiten pro Minute erzielt wird.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Extraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nuklease-Schutzassays, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese und Blotting, Plasmid-DNA-Aufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingungen: Trockeneis
Spezifikation
500 U/ml (RNase A), 20.000 U/ml (RNase T1) | |
Trockeneis | |
5 × 1 ml | |
Ambion™ |
-20 °C | |
RNase | |
RNase-Cocktail-Enzymgemisch |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.