Learn More
Invitrogen™ RNaseOUT™ rekombinanter Ribonuklease-Hemmer
Schützt mRNA und verbessert die cDNA-Gesamtausbeute
Marke: Invitrogen™ 10777019
261.30 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
RNaseOUT™ Recombinant Ribonuclease Inhibitor is a potent noncompetitive inhibitor of pancreatic-type ribonucleases such as RNase A, and is used to avoid RNA degradation in a variety of applications. RNaseOUT™ Recombinant Ribonuclease Inhibitor is an acidic protein with a molecular weight of ∼52 kDa. RNaseOUT™ inhibits RNase A, RNase B, and RNase C.
Beim RNaseOUT Inhibitor für rekombinante Ribonuklease handelt es sich um einen starken nichtkompetitiven Inhibitor von Pankreasribonukleasen wie RNase A, der verwendet wird, um den Abbau von RNA bei verschiedenen Anwendungen zu vermeiden. RNaseOUT Inhibitor für rekombinante Ribonuklease ist ein saures Protein mit einem Molekulargewicht von ca. 52 kDa. RNaseOUT hemmt RNase A, RNase B und RNase C.
Anwendungen cDNA-Synthese, RT-PCR sowie In-vitro-Transkription und -Translation
Quelle Aufgereinigt durch Affinitätschromatographie aus E. coli, die ein kloniertes Gen vom Schwein exprimieren
Wirkungs- und QualitätskontrolleSDS-PAGE-Reinheitsgrad, Endodeoxyribonuklease-Assay, Proteinkonzentration, spezifische Aktivität, Funktionalität bestimmt durch RT-PCR
Einheitendefinition Eine Einheit hemmt 5 ng RNase A um 50 % unter Verwendung von zyklischem Cytidin-2', 3'-Monophosphat (cCMP) als Substrat
Reaktionsbedingungen pro Einheit 100 mM Tris-Acetat (pH 6,5), 1 mM EDTA, 0,2 mm cCMP, 2 μg RNase A in 1 ml von 0 bis 10 min bei 25 °C
PCR und Echtzeit-PCR, reverse Transkription
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
100 mmol | |
10 min. | |
5000 units |
Bei -20 °C lagern. Häufige Temperaturänderungen bei Lagerung vermeiden. RNaseOUT™ Ribonukleasehemmer erfordert 1 mM DTT zum Aufrechterhalten der Aktivität. Die Haltbarkeit des Produkts ist für 6 Monate ab Kaufdatum garantiert, sofern in der Produktdokumentation nichts anderes angegeben ist. |
|
RNaseOUT™ | |
Trockeneis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3037375 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 10777019,10777019_LITL18 PROMO |
2505363 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10777019,10777019_LITL18 PROMO |
2478350 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10777019,10777019_LITL18 PROMO |
2489605 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10777019,10777019_LITL18 PROMO |
2475863 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10777019,10777019_LITL18 PROMO |