Learn More
Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde
Praktisch kein Durchdrücken des Septums und verbesserte Versiegelung mit Fläschchen, die mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet sind.
Marke:  Thermo Scientific™ C4000-1R
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10118894
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 ml; Klarglas, mit rotem Farbband
12 mm
12 mm
2,0 ml
1,8 ml
2 ml
32 mm
9 mm Target DP ColorBand-Fläschchen
Rot
9 mm
Transparent
Glas
<170 μl
Flachboden
Schraubverschluss
100
9 mm
1,5 ml
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde > 2 ml; Klarglas, mit rotem Farbband
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.