Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ BSA (50 mg/ml)
Ausgezeichneter PCR-Stabilisator
Marke: Invitrogen™ AM2616
200.65 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ambion Ultrapure BSA ist ein „nicht-acetyliertes“ BSA, das rein genug ist, um verwendet zu werden, wenn DNA- oder RNA-Integrität entscheidend sind. Jedes 50 mg-Röhrchen enthält BSA in einer Konzentration von 50 mg/ml. Bovines Serumalbumin (BSA) bietet viele Einsatzmöglichkeiten als Trägerprotein und als stabilisierendes Mittel bei enzymatischen Reaktionen. Bei Northern-, Southern- und Dot-Blot-Hybridisierungen dient BSA auch als Blocker. Es wird für Puffer in der Nick-Translation, in Polymerasereaktionen und Ligationen empfohlen. BSA ist auch ein häufiger Zusatz für PCR-Amplifikationen, Footprinting, und Gel-Shift-Assays. In Restriktionsdigestiva wurde nachgewiesen, dass BSA die Enzymaktivität erhöht. Das Molekulargewicht beträgt 68 kD. Ultrareines BSA wird nach strengsten Maßstäben auf DNAse, RNAse, Endonuklease, Protease, Peroxidase und alkalische Phosphataseaktivität getestet und auf Fluoreszenz-Hintergrund untersucht. Exonuklease-Aktivität: 3' zu 5'.
Klonierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Bei –20 °C lagern. | |
Ambion™ | |
Trockeneis |
50 mg/ml | |
1 x 50 mg | |
Flüssig |