Learn More
Labcon MetalFree™ 50 ml-Zentrifugenröhrchen mit flachen Verschlüssen
Zertifiziert metallfrei bis zu 1 Teil pro Milliarde von 21 häufig vorkommenden Metallen
Marke: Labcon 3184-345-001-9
229.43 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konisches Zentrifugenröhrchen
- Mit angebrachten flachen Schraubverschlüssen
- Blockiert 100 % UVA-, UVB- und UVC-Strahlen, aber durchscheinend für sichtbares Licht
- Weiße aufgedruckte Graduierungen
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugieren bis 12.500 g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Autoklavierbare Röhrchen
- Fassungsvermögen: 50 ml
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
50 ml | |
Polypropylenharz | |
50 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
5 bis 45 in Schritten von 1 |
Naturfarben | |
Ja | |
50 | |
50/Beutel | |
PerformR™ Zentrifugenröhrchen | |
29 mm | |
Ja |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30