Learn More
Labcon™ 50 ml SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194070
Click to view available options
Verschlusstyp:
Befestigter flacher Schraubverschluss
Schraubverschlüsse in Stopfenform
Sterilität:
Steril
Unsteril
Verpackung:
10 Röhrchen/IntegraPack™ Beutel/5 Beutel/Packung/10 Packung/Gehäuse
1 Röhrchen / Beutel/100 Beutel/Karton
25 Röhrchen/Gestell, 20 Gestelle/Karton
25 Röhrchen / wiederverwendbares Polypropylen-Rack/20 Racks/Karton
50 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton
500 Röhrchen / Beutel/500 Kappen in separatem Beutel/500 Röhrchen und Kappen / Karton
500 Röhrchen/Beutel/500 Kappen in separatem Beutel/500 Röhrchen und Kappen/Karton
50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Karton
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16699832
Marke: Labcon™ 31811650069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • Patentierte Schreibfläche mit Schmierschutz
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 20.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Autoklavierbar
  • Fassungsvermögen: 50 mL
  • Hergestellt in den USA
Für Röhrchen mit angebrachter flacher Kappe: Nach IATA 95kPa zertifiziert und konform mit den Normen für Versandrohre und den Verpackungsanweisungen für diagnostische und infektiöse Proben USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 und IATA DGR UN3373 PI650
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität, IATA 95 kPa
Verschlussmaterial Polypropylene
Verschlussfarbe Violett
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit Centrifuges, Rotators, Shakers
Anzahl pro Karton 100 Tubes/Cs.
Anzahl pro Packung 1/Beutel
Verpackung 1 Röhrchen / Beutel/100 Beutel/Karton
Menge 1/Beutel
Sterilität Steril
Produktlinie SuperClear™ Zentrifugenröhrchen
RNase-frei Yes
DNase-frei Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 115 mm
Verschlussgröße 29 mm
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Bodenform Konisch
Verschlusstyp Befestigter flacher Schraubverschluss
Closure Included Yes
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Graduated Yes
Graduierungen 5 bis 45 in Schritten von 1
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 20.000 × g