Learn More
Gosselin™ Gosselin™ 50 ml-Teströhrchen mit konischem Boden
Kompatibel mit Standardrotoren. Die Gosselin™ Polypropylen-Reagenzgläser mit konischem Fuß werden mit einem grünen Schraubverschluss geliefert.
Marke:  Gosselin™ TC50-04
111.45 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11763274
  • 156.42 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Steril
  • Zentrifugenröhrchen
  • Mit abnehmbarem Sterilitätszertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EU 10/2011, ISO 11137
Naturfarben
Polypropylen
500
Steril
Ja
Ja
9600 × g
Grün
50 ml
Zentrifugation
50
Konisch
29,2 mm
Konisches Röhrchen
Name des Produkts
Gosselin™ Gosselin™ 50 ml-Teströhrchen mit konischem Boden > Steril; Polypropylen; mit grünem Schraubverschluss