Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, nur Kolbenboden
Der Boden aus hochfestem Borosilikatglas hält extremen Temperaturen und hohem Vakuum stand
Marke: Labconco™ 7542000
Benötigt : Zum Anschluss der Flaschen an Gefriertrocknungsanschlüsse wird ein Adapter benötigt
Beschreibung
Der Boden aus hochfestem Borosilikatglas hält extremen Temperaturen und hohem Vakuum stand
- Mit großer Öffnung für schnelle Beladung und Reinigung
- Der flacher Boden verringert die Verschüttungsgefahr und gewährleistet einen festeren Stand
- Flaschen sollten nicht mehr als bis zu einem Drittel ihres Volumens befüllt werden, sodass eine maximale Oberfläche erreicht und eine effiziente Lyophilisierung gewährleistet wird
- Verschlüsse, Böden und Filterpapier sind separat als Ersatzteile bestellbar
Spezifikation
1.33 in. | |
Borosilikatglas | |
7,6 cm | |
0,7 lb. | |
Wide | |
34 mm |
40 ml | |
2,99 in. | |
Flask | |
Reusable | |
Flat | |
0,3 kg |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, nur Kolbenboden > 40 ml; Abmessungen: 34 T x 76 H (mm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur