Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16664022
Click to view available options
Verschlusstyp:
Befestigter flacher Schraubverschluss
Flache Kappen
Steckverschlusskappen
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel
50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 16664022
Marke: Labcon™ 30958700069
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Freestanding centrifuge tubes feature a large white solvent resistant labeling area and black easy to read graduations for everyday molecular biology needs. Available with either a flat cap that is easy to label or a plug style cap for multiple applications.
  • Zentrifugation bis 12.500 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Die Röhrchen sind autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussfarbe Purple
Farbe Naturfarben
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit Centrifuges, Rotators, Shakers
Anzahl pro Packung 500/Packung
Verpackung 500 Röhrchen und 500 Verschlüsse in separaten Beuteln
Menge 500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel
Sterilität Unsteril
Produktlinie PerformR
RNase-frei Yes
DNase-frei Yes
Autoklavierbar Autoklavierbar
Form Cylindrical
Länge (metrisch) 115 mm
Reinigungsnachweise ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
Bodenform Flach
Verschlusstyp Flache Kappen
Closure Included Yes
Writing Area Ja
Höhe (metrisch) 115 mm
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Graduated Yes
Graduierungen 5 bis 45 ml in 5 ml-Schritten
Produkttyp Freistehendes Röhrchen
Max. RZB 12,500 x g