Beschreibung
- Wackelfrei Heben und Senken durch verbesserte Scherentechnik.
- Auch bei den Aluminium-Modellen ist die Scherenkonstruktion aus 18/10 Stahl und daher besonders stabil.
- Typen 300/300 und 400/400 mit Stellrad für Ratsche. Ratsche bitte separat bestellen.
- Stellfläche: 240/240mm
- Höhe: 60 - 275mm
- Last Dynamisch: 7kg
- Last Statisch: 30kg
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
100 mm | |
Räder | |
Je 1 |
100 x 100 mm | |
100 mm | |
Laborjacke |